주요 문서
ENAH049F2EC4
Enamine
5-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.54
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-6-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H3ClF3NO/c7-3-1-2-4(12)11-5(3)6(8,9)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
KYZQVVDYMFKTCD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700047
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700047
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)