주요 문서
ENAH049F2D68
Enamine
methyl 2-(2,2-dimethyl-3-oxocyclobutyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(2,2-dimethyl-3-oxocyclobutyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-9(2)6(4-7(9)10)5-8(11)12-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
PNWUEQSTDZUMGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698925
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698925
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)