주요 문서
ENAH049F2CEC
Enamine
rac-tert-butyl (3R,4S)-3-amino-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3-amino-4-methoxy-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-5-7(11)8(6-12)14-4/h7-8H,5-6,11H2,1-4H3/t7-,8+/m0/s1
InChI key
STYSIWNZDIJKGC-JGVFFNPUSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698393
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698393
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)