주요 문서
ENAH049F2C95
Enamine
(1-bromo-2,2-difluoroethenyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.03
MDL number:
Iupac Name
(1-bromo-2,2-difluorovinyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
JTOBSYSRCKFQFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697772
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)