주요 문서
ENAH049F2C5B
Enamine
3-(2-methoxyethyl)cyclobutan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
MDL number:
Iupac Name
3-(2-methoxyethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-9-3-2-6-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
UULSXCGTMBDYIZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699960
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699960
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)