주요 문서
ENAH049F2C1D
Enamine
methyl[(1S)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
209.12
MDL number:
Iupac Name
(S)-N-methyl-1-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.2ClH/c1-7(9-2)8-5-3-4-6-10-8;;/h3-7,9H,1-2H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
InChI key
WAFNNWYZIZSTMK-KLXURFKVSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699441
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699441
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)