주요 문서
ENAH049F2BB2
Enamine
methyl 2-{6-azaspiro[3.4]octan-7-yl}acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.71
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(6-azaspiro[3.4]octan-7-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-13-9(12)5-8-6-10(7-11-8)3-2-4-10;/h8,11H,2-7H2,1H3;1H
InChI key
HXYLVTFGUYFJPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698005
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698005
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)