주요 문서
ENAH049F2B9F
Enamine
1-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.15
MDL number:
Iupac Name
1-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N6.2ClH/c8-5-1-3-13(4-2-5)7-10-6(9)11-12-7;;/h5H,1-4,8H2,(H3,9,10,11,12);2*1H
InChI key
AIFUSBHUDRYGMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697698
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697698
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)