주요 문서
ENAH049F2B4F
Enamine
5-oxa-8-azaspiro[3.6]decane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.67
MDL number:
Iupac Name
5-oxa-8-azaspiro[3.6]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-2-8(3-1)4-5-9-6-7-10-8;/h9H,1-7H2;1H
InChI key
QATLGUIGZCFITO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696749
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696749
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)