주요 문서
ENAH049F2961
Enamine
4-ethynyl-3,5-difluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.1
MDL number:
Iupac Name
4-ethynyl-3,5-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H3F2N/c1-2-5-6(8)3-10-4-7(5)9/h1,3-4H
InChI key
BRGPGORZRVXPPJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695736
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695736
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)