주요 문서
ENAH049F2909
Enamine
6-bromo-N2-(2-methoxyethyl)pyrazine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.09
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-N2-(2-methoxyethyl)pyrazine-2,3-diamine
Inchi Code
1S/C7H11BrN4O/c1-13-3-2-10-7-6(9)11-4-5(8)12-7/h4H,2-3H2,1H3,(H2,9,11)(H,10,12)
InChI key
LPVMZCMPKVJLFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694162
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694162
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)