주요 문서
ENAH049F28F6
Enamine
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.09
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-8-2-1-6-3-4-10-5-7(6)11-8;/h1-2,10H,3-5H2;1H
InChI key
HLJCOESZBRFFTH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694122
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694122
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)