주요 문서
ENAH049F28B5
Enamine
2-chloro-6-(3-phenylpropanamido)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
303.74
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-6-(3-phenylpropanamido)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14ClNO3/c17-12-7-4-8-13(15(12)16(20)21)18-14(19)10-9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8H,9-10H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
FRDDGGFVMOMBOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693941
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693941
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)