주요 문서
ENAH049F286E
Enamine
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.63
MDL number:
Iupac Name
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI key
JMVDQWKAMPXJAI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)