주요 문서
ENAH049F2831
Enamine
1-ethyl-3,7-dimethyl-8-sulfanyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.29
MDL number:
Iupac Name
1-ethyl-3,7-dimethyl-8-sulfanyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C9H12N4O2S/c1-4-13-7(14)5-6(12(3)9(13)15)10-8(16)11(5)2/h4H2,1-3H3,(H,10,16)
InChI key
STSHACDJOZRALQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692550
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692550
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)