주요 문서
ENAH049F2798
Enamine
rac-methyl (3R,4R)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)pyrrolidine-3-carboxylate dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.17
MDL number:
Iupac Name
methyl (3S,4S)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)pyrrolidine-3-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O2.2ClH/c1-13-6-12-5-9(13)7-3-11-4-8(7)10(14)15-2;;/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3;2*1H/t7-,8-;;/m1../s1
InChI key
BFHMLBWGEYAKIC-RHJRFJOKSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694210
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694210
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)