주요 문서
ENAH049F2639
Enamine
methyl 4-oxo-4-(pyrrolidin-2-yl)butanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.68
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-oxo-4-(pyrrolidin-2-yl)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO3.ClH/c1-13-9(12)5-4-8(11)7-3-2-6-10-7;/h7,10H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
OLKINOSOCNHUTP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692867
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692867
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)