주요 문서
ENAH049F23F2
Enamine
N-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-5-amine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-12-10-7-4-8-13-11-6-3-2-5-9(10)11/h2-3,5-6,10,12-13H,4,7-8H2,1H3
InChI key
DKZPFZSXQDNGEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1689120
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1689120
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)