주요 문서
ENAH049F239F
Enamine
rac-[(2R,3R)-4-methyl-3-phenylmorpholin-2-yl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.29
MDL number:
Iupac Name
((2S,3S)-4-methyl-3-phenylmorpholin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-14-7-8-15-11(9-13)12(14)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9,13H2,1H3/t11-,12-/m0/s1
InChI key
HFCLSNXNNDZCMZ-RYUDHWBXSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667066
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667066
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)