주요 문서
ENAH049F239D
Enamine
diethyl (2-hydroxyethyl)phosphonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.16
MDL number:
Iupac Name
diethyl (2-hydroxyethyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C6H15O4P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
KXXHZVHYFQSELL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667064
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667064
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)