주요 문서
ENAH049F2385
Enamine
2-ethyl-4-nitrobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
mp
76-77
Iupac Name
2-ethyl-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-2-7-5-9(11(12)13)4-3-8(7)6-10/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
QPCCFSXLLQTEDD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267290
Melting Point
76-77
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267290
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)