주요 문서
ENAH049F2350
Enamine
1-ethyl-4-hydrazinylpiperidine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.15
MDL number:
mp
185-186
Iupac Name
1-ethyl-4-hydrazinylpiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3.2ClH/c1-2-10-5-3-7(9-8)4-6-10;;/h7,9H,2-6,8H2,1H3;2*1H
InChI key
UGSJSVXKCUJAEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266021
Melting Point
185-186
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266021
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)