주요 문서
ENAH049F22A8
Enamine
3-(3-methylbutoxy)propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.21
MDL number:
Iupac Name
3-(isopentyloxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-8(2)4-7-10-6-3-5-9/h8H,3-4,6-7H2,1-2H3
InChI key
YPLSXACEKBMGTH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664779
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664779
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)