주요 문서
ENAH049F2219
Enamine
[1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-imidazol-4-yl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.13
MDL number:
Iupac Name
(1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-imidazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H7F3N2O/c7-6(8,9)3-11-1-5(2-12)10-4-11/h1,4,12H,2-3H2
InChI key
FITXQAIJEQEUKM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1233884
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1233884
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)