주요 문서
ENAH049F220E
Enamine
tert-butyl N-{5-[hydroxy(oxan-3-yl)methyl]-1,3-thiazol-2-yl}carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
314.41
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (5-(hydroxy(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)methyl)thiazol-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H22N2O4S/c1-14(2,3)20-13(18)16-12-15-7-10(21-12)11(17)9-5-4-6-19-8-9/h7,9,11,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H,15,16,18)
InChI key
XAFRMKYOOSQFAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657576
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657576
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)