주요 문서
ENAH049F20D5
Enamine
3-aminopropane-1-sulfonyl fluoride hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
MDL number:
Iupac Name
3-aminopropane-1-sulfonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8FNO2S.ClH/c4-8(6,7)3-1-2-5;/h1-3,5H2;1H
InChI key
YTLYPNSUYALIQT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666266
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666266
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)