주요 문서
ENAH049F1E24
Enamine
N2-methyl-5-(pentafluoroethyl)pyridine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.16
MDL number:
Iupac Name
N2-methyl-5-(perfluoroethyl)pyridine-2,3-diamine
Inchi Code
1S/C8H8F5N3/c1-15-6-5(14)2-4(3-16-6)7(9,10)8(11,12)13/h2-3H,14H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
MXQKKQVIUWADLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267859
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267859
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)