주요 문서
ENAH049F1D6A
Enamine
2-(cyclopentanesulfonyl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.25
MDL number:
Iupac Name
2-(cyclopentylsulfonyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O3S/c8-5-6-11(9,10)7-3-1-2-4-7/h7-8H,1-6H2
InChI key
TZAGDDWXIOZQSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206009
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206009
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)