주요 문서
ENAH049F1C94
Enamine
(1-bromocyclohexyl)methanamine hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.01
MDL number:
Iupac Name
(1-bromocyclohexyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H14BrN.BrH/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7;/h1-6,9H2;1H
InChI key
BICXEKFQDDFPPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199137
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199137
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)