주요 문서
ENAH049F1B98
Enamine
3-difluoromethanesulfinylaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.66
MDL number:
Iupac Name
3-((difluoromethyl)sulfinyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F2NOS.ClH/c8-7(9)12(11)6-3-1-2-5(10)4-6;/h1-4,7H,10H2;1H
InChI key
ILTQIIPJNWZITI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66656
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66656
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)