주요 문서
ENAH0425C6F1
Enamine
methyl 2-carbamothioyl-2,2-dimethylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.22
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-amino-2,2-dimethyl-3-thioxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-6(2,4(7)10)5(8)9-3/h1-3H3,(H2,7,10)
InChI key
MWIPUIVPAYBEOF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599627
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599627
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)