주요 문서
ENAH042584ED
Enamine
2-cyclohexyl-2-(3-methylphenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.32
MDL number:
Iupac Name
cyclohexyl(3-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H20O2/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15(16)17)12-7-3-2-4-8-12/h5-6,9-10,12,14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
RQFGMCIZIKLPOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587889
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587889
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)