주요 문서
ENAH04258357
Enamine
2-chloro-5-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.59
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-(2,2-difluoroethoxy)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO3/c9-6-1-4(8(13)14)5(2-12-6)15-3-7(10)11/h1-2,7H,3H2,(H,13,14)
InChI key
KVWINZXZJYQQSK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588926
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588926
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)