주요 문서
ENAH04257D7C
Enamine
pyrazolidin-4-ol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.03
MDL number:
Iupac Name
pyrazolidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8N2O.2ClH/c6-3-1-4-5-2-3;;/h3-6H,1-2H2;2*1H
InChI key
MCBDTXBQWXAODC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663777
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663777
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)