주요 문서
ENAH04257D72
Enamine
(2-phenyl-1,4-dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.71
MDL number:
Iupac Name
(2-phenyl-1,4-dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c12-8-11(9-13-6-7-14-11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5H,6-9,12H2;1H
InChI key
PZSRGPHFWSHDPA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663467
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663467
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)