주요 문서
ENAH04257B05
Enamine
acetic acid; tert-butyl N-(2-carbamimidoylethyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.29
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3,3-diaminoallyl)carbamate acetate
Inchi Code
1S/C8H17N3O2.C2H4O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-4-6(9)10;1-2(3)4/h4H,5,9-10H2,1-3H3,(H,11,12);1H3,(H,3,4)
InChI key
HZPCVCNQLORXOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663117
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663117
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)