주요 문서
ENAH04257A7F
Enamine
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
MDL number:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-one
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7-2-5-10-6-8(7)3-1-4-8/h1-6H2
InChI key
FSHFLWMQAYBKHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662330
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662330
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)