주요 문서
ENAH04257A5A
Enamine
2-hydroxy-2-(piperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.65
MDL number:
Iupac Name
2-hydroxy-2-(piperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c9-6(7(10)11)5-1-3-8-4-2-5;/h5-6,8-9H,1-4H2,(H,10,11);1H
InChI key
QUWJCMVZSSIZES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661026
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661026
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)