주요 문서
ENAH04257A16
Enamine
2-chloro-5-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.73
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-(3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O/c13-12-5-4-11(10-14-12)16-9-3-8-15-6-1-2-7-15/h4-5,10H,1-3,6-9H2
InChI key
KAMUKHGRNLMNRV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659483
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659483
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)