주요 문서
ENAH042579BE
Enamine
2-[4-(benzyloxy)phenyl]propane-1,3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.32
MDL number:
mp
129-132
Iupac Name
2-(4-(benzyloxy)phenyl)propane-1,3-diol
Inchi Code
1S/C16H18O3/c17-10-15(11-18)14-6-8-16(9-7-14)19-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15,17-18H,10-12H2
InChI key
ZBZPRBDFDOSTDK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657604
Melting Point
129-132
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657604
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)