주요 문서
ENAH042578CC
Enamine
7-[(tert-butoxy)carbonyl]-7-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.34
MDL number:
Iupac Name
7-(tert-butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-8-7-14(5-4-6-14)10(9-15)11(16)17/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
AHMCTYIYZALHGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662396
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662396
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)