주요 문서
ENAH04257870
Enamine
3-bromo-4-chloropyrazolo[1,5-a]pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.47
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-4-chloropyrazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-3-10-11-2-1-9-6(8)5(4)11/h1-3H
InChI key
GYPMFYDHSLJIMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654630
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654630
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)