주요 문서
ENAH0425786D
Enamine
3-hydroxy-N,N-dimethylbutane-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.26
MDL number:
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethylbutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO3S/c1-6(8)4-5-11(9,10)7(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
XTLLIAKOKOGSAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654537
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654537
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)