주요 문서
ENAH04255FBF
Enamine
7-bromo-2-(trifluoromethyl)quinazolin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
292.06
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-2-(trifluoromethyl)quinazolin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H5BrF3N3/c10-4-1-2-5-6(3-4)15-8(9(11,12)13)16-7(5)14/h1-3H,(H2,14,15,16)
InChI key
SMYKTWDUGBUTAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1645546
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1645546
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)