주요 문서
ENAH04255DE3
Enamine
4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.61
MDL number:
Iupac Name
4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N4O.ClH/c1-9-4(5(7)10)3(6)2-8-9;/h2H,6H2,1H3,(H2,7,10);1H
InChI key
ZJBWDQCBQLTJCB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1644740
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1644740
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)