주요 문서
ENAH04252E75
Enamine
2-(3-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.15
MDL number:
Iupac Name
2-(3-fluoro-4-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-10/h1,3,5,10H,2,4H2
InChI key
NYLUXSDVCLRAGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1634962
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1634962
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)