주요 문서
ENAH0424FB9C
Enamine
1-(ethoxymethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.2
MDL number:
Iupac Name
1-(ethoxymethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-2-10-7-8(6-9)4-3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
InChI key
HGCUYVJOMKSUMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1623063
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1623063
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)