주요 문서
ENAH0424D6B8
Enamine
{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl}methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
MDL number:
Iupac Name
(2S)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H16O3/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h8,10H,1-7H2
InChI key
XUGYZVQSZWPABZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1614561
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1614561
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)