주요 문서
ENAH0424C8FF
Enamine
1-(carbonochloridoyl)piperidin-3-yl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.64
MDL number:
Iupac Name
1-(chlorocarbonyl)piperidin-3-yl acetate
Inchi Code
1S/C8H12ClNO3/c1-6(11)13-7-3-2-4-10(5-7)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
BKJVHQAQRJBJQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612367
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612367
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)