주요 문서
ENAH0424BD06
Enamine
5-(3-aminophenyl)pyridin-2-ol hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.13
MDL number:
Iupac Name
5-(3-aminophenyl)pyridin-2-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H10N2O.BrH/c12-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-11(14)13-7-9;/h1-7H,12H2,(H,13,14);1H
InChI key
CDRNDOJPHMEZRU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608696
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608696
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)